Learn More
Greiner Bio-One Plasma Tubes with Lithium Heparin and Gel
For determinations in clinical chemistry and immunochemistry
36.00€ - 52.26€
Specifica
Additivo | Lithium Heparin |
---|---|
Tipo di chiusura | Safety Pull Cap |
Colore chiusura | Green with Yellow Ring |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15433180
|
Greiner Bio-One
455083 |
8 mL | 16 x 100 mm |
38.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12046649
|
Greiner Bio-One
455083 |
8 mL | 16 x 100 mm | N/A | ||||||
15442520
|
Greiner Bio-One
454008 |
4 mL | 13 x 75 mm |
36.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Interior tube wall is coated with lithium heparin, an anticoagulant that binds antithrombins to block the coagulation cascade producing a plasma sample
- Contain a barrier gel in the tube that moves upward to form a stable barrier separating plasma from cells during centrifugation; plasma may be aspirated directly from the tube eliminating the need for transfer
- Clear as glass with equal or better performance
- Molded to be virtually unbreakable, providing a better level of safety than glass
- Tubes have an 18-month shelf life from the date of manufacture
- Nonscrew Safety Pull Caps can be removed with a gentle pull
Specifica
Lithium Heparin | |
Safety Pull Cap | |
Green with Yellow Ring |
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One Plasma Tubes with Lithium Heparin and Gel