Learn More
SPEX Certiprep™ Grinding cylinder Geno/Grinder Ceramic
Useful for mixing samples for extraction methods such as pesticide residue analysis or extracting oil from fish and seafood.
Marca:  SPEX Certiprep™ 2183
Codice prodotto. 12809055
  • 72.80€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 14-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Chemically inert
  • Angle-cut end help shear the sample matrix and ensure good homogenisation and maximise extraction rates
Specifica
Specifica
50 mL
3/8 x 7/8 in. (9 x 22 mm)
Two cylinders are used per sample vial
100/bag