Learn More
SPEX Certiprep™ Grinding cylinder Geno/Grinder Ceramic
Useful for mixing samples for extraction methods such as pesticide residue analysis or extracting oil from fish and seafood.
72.80€ - 80.60€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Two cylinders are used per sample vial |
---|---|
Quantità confezione | 100/bag |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12809055
|
SPEX Certiprep™
2183 |
3/8 x 7/8 in. (9 x 22 mm) |
72.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15350432
|
SPEX Certiprep™
2185 |
5/32 x 5/16 in. (4 x 8 mm) |
80.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Chemically inert
- Angle-cut end help shear the sample matrix and ensure good homogenisation and maximise extraction rates
Specifica
Two cylinders are used per sample vial | |
100/bag |