Learn More
Fisherbrand™ Vetrini da microscopio in vetro smerigliato sui due lati con bordi molati
Copertura in cellofan per un'igiene maggiore. Vetrini per microscopio Fisherbrand™ con bordi smerigliati, disponibili lisci o con doppia smerigliatura. Vetrini in vetro lavati e smerigliati con bordo smerigliato a 90°.
3.65€ - 6.70€
Specifica
Edges | Smerigliato, a 90° |
---|---|
Materiale | Vetro smerigliato sui due lati |
Precleaned | Yes |
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Frosted | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Frosted | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11562203
|
Fisherbrand™
MBG00810 |
Da 0,8 a 1 mm | Sì |
6.70€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12373118
|
Fisherbrand™
MCG00810 |
Da 0,8 a 1 mm | No |
3.74€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12383118
|
Fisherbrand™
MCG01012 |
Da 1 a 1.2 mm | Not Frosted |
3.65€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11572203
|
Fisherbrand™
MBG01012 |
Da 1 a 1.2 mm | Sì |
4.80€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12393118
|
Fisherbrand™
MCG01215 |
Da 1.2 a 1.5 mm | Not Frosted |
3.85€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Vetrini in vetro lucidati e puliti con bordo smerigliato a 90°- Avvolti in cellofan per una maggiore igiene
- Vetro da 76 mm x 26 mm
- Disponibili lisci o con doppia smerigliatura
- Smerigliati su tutti e quattro i bordi
Specifica
Smerigliato, a 90° | |
Yes | |
26 mm | |
Confezione da 50 |
Vetro smerigliato sui due lati | |
76 mm | |
Clear |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Vetrini da microscopio in vetro smerigliato sui due lati con bordi molati