Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
105.30€ - 805.95€
Specifica
CAS | 101574-65-6 |
---|---|
Formula molecolare | C17H18N2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 282.34 |
Percent Purity | 98.83% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16477816
|
Medchem Express
HY-33353 |
100 mg |
805.95€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16448048
|
Medchem Express
HY-33353 |
10 mg |
105.30€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16423967
|
Medchem Express
HY-33353 |
50 mg |
454.95€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.Specifica
101574-65-6 | |
C17H18N2O2 | |
282.34 | |
98.83% |
Sicurezza e movimentazione
H317∣H400∣H410
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.