Learn More
Fisherbrand™ Centrifughe da banco GT1
Le centrifughe da banco Fisherbrand™ GT1 combinano dimensioni compatte e flessibilità di funzionamento, caratteristiche che le rendono la scelta ideale per i laboratori di biologia molecolare. Disponibili in versioni ventilate o refrigerate
Marca: Fisherbrand™ 50156848
2671.52 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Dimensioni compatte con ingombro minimo sul piano di lavoro
- Disponibilità in versione ventilata e refrigerata, con periodi di raffreddamento rapidi
- Con rotore oscillante TX-150 con adattatori per 4 provette coniche da 50 ml o 8 da 15 ml
- Funzionamento semplice con un singolo tocco con protocolli preimpostati
- Display retroilluminato con interfaccia multilingue
- Rapida sostituzione del rotore tramite pulsante con il sistema di sostituzione rotore Auto-Lock™
- Rivestimento della sezione trasversale del rotore resistente alla corrosione e lubrificante
- Con coperchi di biocontenimento ClickSeal™
- Rotore ad alta velocità per microlitri opzionale, disponibile anche per applicazioni di biologia molecolare
- Utilizzabile anche con i guanti e resistente ai detergenti, pulizia con un panno
- Due anni di garanzia
Specifica
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, omologazione UL, marchio CE, certificazione di biocontenimento | |
3046 x G | |
No | |
Rotore TX-150, coperchio ClickSeal, quattro adattatori per 4 provette coniche da 50 ml, quattro adattatori per 8 provette coniche da 15 ml | |
<58 dBA | |
TX-150 | |
Da 10 s a 99 h:59 min | |
Ambiente | |
Sì | |
370 mm x 480 mm x 310 mm | |
310 W | |
50/60 Hz |
4 x 145 ml | |
4350 giri/min | |
Motore a induzione diretta, senza spazzole | |
GT1 | |
Quattro programmi ad accesso diretto | |
Sì | |
Coperchio di biocontenimento ClickSeal | |
Centrifuga da banco | |
Due anni per la centrifuga, cinque anni per il rotore | |
35 kg | |
230 V |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Centrifughe da banco GT1 > GT1,No