Learn More
Cytiva GV050 Replacement Erlenmeyer Flask
This Erlenmeyer Flask is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marca:  Cytiva 10442203
Codice prodotto. 11334944
  • 237.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
  • For Use With (Application): Vacuum Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
Whatman GV050/2 Glass Vacuum Filter Holder
Non-sterile
GV050/2/08
GV050
Erlenmeyer Flask
Reusable
Vetro borosilicato
Vacuum Filtration
1 Ea.
NS29
1000 mL
Titolo del prodotto
Cytiva GV050 Replacement Erlenmeyer Flask > Erlenmeyer Flask; Model: GV050/2/08; Type: Erlenmeyer Flask (NS29); Material: Borosilicate Glass; For Use With: Whatman GV050/2 Glass Vacuum Filter Holder