Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Double-Safe™ con rivestimento in PFA: Ad immersione totale
Proteggono l'ambiente di lavoro e garantiscono un ambiente sicuro
30.50€ - 48.65€
Specifica
Certificazione/Conformità | Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo). |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori chimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, settori farmaceutico e medico, produzione, latticini, birre e distillerie |
Grado | Precision |
Materiale | Vetro |
Riempimento termometro | Liquido Enviro-Safe™ |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Temperature Range (Metric) | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Suddivisione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Temperature Range (Metric) | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Suddivisione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
13009152
![]() |
H-B Instrument™
B60400-1200 |
— | Da −10 °C a 110 °C | 200 mm | 1 °C |
30.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13069152
![]() |
H-B Instrument™
B60400-1800 |
— | Da −20 °C a 150 °C | 300 mm | 1 °C |
48.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13049152
|
H-B Instrument™
B60400-1600 |
— | Da −20 °C a 110 °C | 300 mm | 1 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- I termometri sicuri per l'ambiente presentano un rivestimento di sicurezza in PFA, per il contenimento di liquidi e vetro in caso di rottura
- Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Prodotti e testati dal nostro team di qualità negli Stati Uniti
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabilità a standard NIST™. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifica
Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo). | |
Precision | |
Liquido Enviro-Safe™ |
Laboratori chimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, settori farmaceutico e medico, produzione, latticini, birre e distillerie | |
Vetro |