Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Blood Bank Thermometers
Indicate critical temperature ranges in blood banks
Marca:  H-B Instrument™ B60805-0100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02490kg Transport : UN number : 1090 Chem class : 3 Pack group : II
Codice prodotto. 17571295
  • 76.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Individually serialized
  • Critical temperatures (4°C and 6°C) marked with arrows
  • Recyclable packaging
Specifica
Specifica
Total Immersion
152 mm
Red Organic Liquid
20°C
-5°C to +20°C
1°C
6 in.
Glass
Blood Bank Thermometer, PFA coated
-5°C
±1°C