Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Blood Bank Thermometers
Indicate critical temperature ranges in blood banks
76.10€
Specifica
Tipo di immersione | Total Immersion |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 6 in. |
Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 152 mm |
Materiale | Glass |
Riempimento termometro | Red Organic Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17571295
|
H-B Instrument™
B60805-0100 |
Blood Bank Thermometer, PFA coated |
76.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Individually serialized
- Critical temperatures (4°C and 6°C) marked with arrows
- Recyclable packaging
Specifica
Total Immersion | |
152 mm | |
Red Organic Liquid | |
-5°C | |
±1°C |
6 in. | |
Glass | |
20°C | |
-5°C to +20°C | |
1°C |