Learn More
H-B Instrument™ Idrometro per gravità specifica/densità relativa in plastica semplice Durac™
Il policarbonato infrangibile previene la contaminazione
122.00€ - 151.56€
Specifica
Accuracy | ±0.002 |
---|---|
Incrementi | 0.002 |
Certificazione/Conformità | Gli idrometri vengono prodotti e ispezionati manualmente dal team di qualità statunitense in un esclusivo triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005 e in un laboratorio di calibrazione accreditato A2LA; riconosciuto a livello internazionale e approvato dalle economie firmatarie di ILAC /MRA a norma ISO 14001:2004 Struttura a norma del sistema di gestione ambientale. Confezionati con dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST. |
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale nelle situazioni in cui la manipolazione aggressiva o la contaminazione possono rappresentare un problema, ad esempio nell'industria alimentare o delle bevande. |
Allerta:
Gli idrometri in policarbonato non sono consigliati per l'uso con liquidi a base di petrolio o altri agenti corrosivi, che potrebbero influire sul materiale plastico. Devono essere conservati in un luogo pulito, asciutto e sicuro, e non devono essere sottoposti a temperature estreme.
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12095445
|
H-B Instrument™
B61800-0300 |
da 1.200 a 1.420 |
122.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15487154
|
H-B Instrument™
B61800-0400 |
da 1.400 a 1.620 |
151.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17400244
|
H-B Instrument™
B61800-0100 |
0.920 to 1.080 |
122.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15364679
|
H-B Instrument™
B61800-0200 |
da 1.050 a 1.220 |
122.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Il policarbonato infrangibile previene la contaminazione
- In policarbonato di qualità ottica
- Di lunga durata e infrangibile
- Prodotto negli Stati Uniti
- Disponibile in modelli che misurano la gravità specifica/densità relativa (g/cm3) di una varietà di liquidi in varie gamme da 1.0 a 1.620
- Scala graduata nera su sfondo giallo di facile lettura per evitare l'affaticamento degli occhi
- Lunghezza 300 mm (12 pollici)
- Zavorra senza piombo
- Numero di serie individuale
- Standardizzazione temperatura: 15 °C (60 °F)
Applicazioni:
Ideale nelle situazioni in cui la manipolazione aggressiva o la contaminazione possono rappresentare un problema, ad esempio nell'industria alimentare o delle bevande.
Certificazioni:
Gli idrometri vengono prodotti e ispezionati manualmente dal team di qualità statunitense in un esclusivo triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005 e in un laboratorio di calibrazione accreditato A2LA; riconosciuto a livello internazionale e approvato dalle economie firmatarie di ILAC /MRA a norma ISO 14001:2004 Struttura a norma del sistema di gestione ambientale.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione dell'idrometro singolo, sono disponibili idrometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Confezionati con dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo) con tracciabilità secondo lo standard NIST.
Specifica
±0.002 | |
Gli idrometri vengono prodotti e ispezionati manualmente dal team di qualità statunitense in un esclusivo triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005 e in un laboratorio di calibrazione accreditato A2LA; riconosciuto a livello internazionale e approvato dalle economie firmatarie di ILAC /MRA a norma ISO 14001:2004 Struttura a norma del sistema di gestione ambientale. Confezionati con dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST. | |
Ideale nelle situazioni in cui la manipolazione aggressiva o la contaminazione possono rappresentare un problema, ad esempio nell'industria alimentare o delle bevande. |
0.002 | |
300 mm |