Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno e calibrazione individuale Easy-Read™ Ad immersione parziale
GREENER_CHOICE
Singolo report di calibrazione secondo necessità per numerose procedure operative standard
Marca:  H-B Instrument™ B60202-0000
Codice prodotto. 13049142
  • 316.03€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Riempimento: Alcol nero
  • Ciascun termometro è calibrato singolarmente
  • Scala Celsius
  • Progettati per una facile lettura
  • Sostituiscono i termometri al mercurio garantendo la stessa precisione senza alcun rischio
  • Atossici, non pericolosi, biodegradabili
  • Rapporto di calibrazione dettagliato e laminato con certificazione NIST
  • Ciascun termometro è dotato di un liquido nero e di un vetro posteriore giallo che crea un netto contrasto rendendo estremamente facile la lettura
  • Calibrazione individuale secondo gli standard NIST a temperatura specifica e rapporto di calibrazione NIST indicante le correzioni ad un decimo della divisione più piccola
  • Contiene un liquido ecologico privo di mercurio atossico, non pericoloso e completamente biodegradabile
  • In caso di rottura, il liquido può essere rimosso facilmente con acqua e sapone
  • Il vetro posteriore giallo “senza piombo” e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
  • Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
  • Certificazione EnviroKleen™
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Specifica
Specifica
0°, 37°, 56 °C
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Ad immersione parziale
300 mm
Liquido Enviro-Safe™
−10 °C
±0.5 °C
76 mm
Ciascun termometro include un rapporto di calibrazione personalizzato che indica le correzioni a un decimo della suddivisione più piccola, un numero di rapporto univoco e gli standard NIST utilizzati per la calibrazione. Numero di serie individuale e prodotto negli Stati Uniti
Precision
12 in
Vetro
70 °C
Da −10 °C a 70 °C
0.5 °C