Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno e calibrazione individuale Easy-Read™ Ad immersione parziale
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Singolo report di calibrazione secondo necessità per numerose procedure operative standard
291.26€ - 316.03€
Specifica
Certificazione/Conformità | Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries. |
Grado | Precision |
Tipo di immersione | Partial Immersion |
Materiale | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Accuracy | Suddivisione | Punti di calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Accuracy | Suddivisione | Punti di calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17521535
![]() |
H-B Instrument™
B60202-0100 |
-20°C to +110°C | ±1°C | 1°C | 0°, 50°, 100°C |
300.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13069142
![]() |
H-B Instrument™
B60202-0400 |
Da −20 °C a 150 °C | ±1 °C | 1 °C | 0°, 60°, 120 °C |
291.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13049142
![]() |
H-B Instrument™
B60202-0000 |
Da −10 °C a 70 °C | ±0.5 °C | 0.5 °C | 0°, 37°, 56 °C |
316.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Riempimento: Alcol nero
- Ciascun termometro è calibrato singolarmente
- Scala Celsius
- Progettati per una facile lettura
- Sostituiscono i termometri al mercurio garantendo la stessa precisione senza alcun rischio
- Atossici, non pericolosi, biodegradabili
- Rapporto di calibrazione dettagliato e laminato con certificazione NIST
- Ciascun termometro è dotato di un liquido nero e di un vetro posteriore giallo che crea un netto contrasto rendendo estremamente facile la lettura
- Calibrazione individuale secondo gli standard NIST a temperatura specifica e rapporto di calibrazione NIST indicante le correzioni ad un decimo della divisione più piccola
- Contiene un liquido ecologico privo di mercurio atossico, non pericoloso e completamente biodegradabile
- In caso di rottura, il liquido può essere rimosso facilmente con acqua e sapone
- Il vetro posteriore giallo “senza piombo” e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Certificazione EnviroKleen™
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Specifica
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA | |
Precision | |
Glass | |
76 mm |
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries. | |
Partial Immersion | |
Enviro-Safe™ Liquid |