Learn More
Thermo Scientific™ H-Flex 1 Swinging Bucket Rotor and Accessories
Spin more with less! High capacity and flexibility—all in a small footprint.
141.71€ - 2944.65€
Specifica
Tipo Rotore oscillante
Quantità Set of 2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
16525311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003303
8 x 50 mL Adapter
853.25€
pezzi 2
16535311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003304
18 x 15 mL Adapter
853.25€
pezzi 2
16545311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003305
33 x 10/12 mL Adapter
853.25€
pezzi 2
16555311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003306
42 x 5/7 mL Adapter
853.25€
pezzi 2
16575311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003308
400 mL Bottle/Centrilab Adapter
849.23€
pezzi 2
16595301
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003300
Cross
2944.65€
Pezzo
16505311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003301
Buckets
1859.25€
pezzi 2
16515311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003302
Biocontainment Lids
419.09€
pezzi 2
16565311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003307
Microplate Adapter
853.25€
pezzi 2
16585311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003309
Replacement O-Rings
141.71€
pezzi 2
Descrizione
Descrizione
Spin more with less! Whether clinical and diagnostic applications or cell culture and other research, now spin conical tubes, blood tubes and microplates all in one rotor for a small-footprint General Purpose centrifuge. High capacity and flexibility—all in a small footprint.
  • Auto-Lock and Click Seal biocontainment lids enable fast, one-handed rotor exchanges and lid locking
  • Spins blood tubes, conical tubes and microplates without changing rotor or buckets
  • Get results faster without the need to change hardware
  • Limit rotor maintenance and contamination potential with slide-coat technology eliminating the need for grease and lubricants
Specifica
Specifica
Rotore oscillante
Set of 2
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ H-Flex 1 Swinging Bucket Rotor and Accessories