Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
Marca:  O&M 10736
Codice prodotto. 30274742
  • 348.37€ / pezzi 300
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Specifica
Specifica
Sterilization Wrap
Meets NFPA Class 1
Light linen packs/gowns, towel packs, basins
SMS Fabric (H100)
Yes
36 in.
36 in.
Autoclavable
Blue
Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Non-sterile
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
91 cm
91 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100) > Dimensions: 36 x 36 in., Quantity: 150 Pk., 300/Cs.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt