Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe Luer-Lock, terminale TLL
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
121.00€ - 605.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments
Product Type Gastight Syringe
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Modello Tipo di collegamento Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Modello Tipo di collegamento Prezzo Quantità e disponibilità  
10611353
Vedere i documenti
Hamilton™
85027
50 mL 1050 Luer Lock with Slots
430.00€
Pezzo
10235672
Vedere i documenti
Hamilton™
82527
25 mL 1025 Luer Lock with Slots
350.00€
Pezzo
10040092
Vedere i documenti
Hamilton™
86020
100 mL 1100 Luer Lock
605.00€
Pezzo
10772361
Vedere i documenti
Hamilton™
81320
1.0 ml 1001 Attacco Luer
127.00€
Pezzo
10120031
Vedere i documenti
Hamilton™
81420
2.5 ml 1002 Attacco Luer
121.00€
Pezzo
10500052
Vedere i documenti
Hamilton™
81520
5.0 ml 1005 Attacco Luer
182.00€
Pezzo
10683921
Vedere i documenti
Hamilton™
81620
10.0 ml 1010 Attacco Luer
131.00€
Pezzo
10374902
Vedere i documenti
Hamilton™
81327
1 mL 1001 Luer Lock with Slots
196.00€
Pezzo
10531213
Vedere i documenti
Hamilton™
81427
2.5 mL 1002 Luer Lock with Slots
138.00€
Pezzo
10757484
Vedere i documenti
Hamilton™
81527
5 mL 1005 Luer Lock with Slots
203.00€
Pezzo
10334812
Vedere i documenti
Hamilton™
81627
10 mL 1010 Luer Lock with Slots
179.00€
Pezzo
10495762
Vedere i documenti
Hamilton™
82520
25.0 ml 1025 Luer-Lock PTFE
408.00€
Pezzo
10674301
Vedere i documenti
Hamilton™
85020
50 mL 1050 Luer Lock
445.00€
Descrizione
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
  • Luer Lock PTFE (TLL) - Questo terminale presenta un attacco Luer maschio in PTFE, con cono di bloccaggio in ottone nichelato ideale per l'uso con aghi Kel-F, aghi con cono in metallo e connettori universali.
  • Il terminale TLL viene inoltre utilizzato con i diluitori/dosatori Hamilton, le applicazioni OEM e le operazioni manuali.
  • La versione con fessure è usata per l’inserimento in alcuni strumenti, ma non interferisce con il collegamento degli aghi
  • Autoclavabile quando smontato, ad eccezione di quando è montato su siringhe da 25 ml e di maggiori dimensioni; l’autoclavaggio ripetuto ridurrà la durata della siringa
  • (I tipi di punta dell'ago 4 e AS sono disponibili su richiesta)
Specifica
Specifica
Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments
Gastight Syringe
No Needle Included
Ea.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe Luer-Lock, terminale TLL