Learn More
Hamilton™ Accessori per sistema diluitore/dispensatore Microlab™ 600 - Siringhe (BFP)
For use with MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Marca:  Hamilton™ 59000-35
Codice prodotto. 12528126
  • 203.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Syringe has a conical plunger tip that extends through the threaded termination and into the valve. This unique design expels the air from the syringe and valve decreasing the number of priming cycles required.
Specifica
Specifica
1001 BFP
1 ml
Dispensatori Microlab™ 600
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Hamilton™ Accessori per sistema diluitore/dispensatore Microlab™ 600 - Siringhe (BFP) > Size: 1.0mL; Optimal range: 100μL-1.0mL