Learn More
Hamilton™ Accessori per sistema diluitore/dispensatore Microlab™ 600 - Siringhe (BFP)
For use with MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Marca: Hamilton™ 59000-60
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Syringe has a conical plunger tip that extends through the threaded termination and into the valve. This unique design expels the air from the syringe and valve decreasing the number of priming cycles required.
Specifica
Bubble free prime | |
50 mL | |
Microlab™ 600 dispensers |
Titolo del prodotto
Hamilton™ Accessori per sistema diluitore/dispensatore Microlab™ 600 - Siringhe (BFP) > Size: 50.0mL; Optimal range: 5-50.0mL