Learn More
VEE GEE Handheld Refractometer
The handheld refractometer is exceptionally simple to operate and provides quick, accurate measurements for the concentration of nearly any aqueous solution in a wide range of applications. Made durable with industrial-grade design features to provide years of reliable use even in the field.
161.00€ - 186.00€
Specifica
Tipo di campione | Transparent and Translucent |
---|---|
Volume del campione | >0.1 mL |
Calibrazione | Tool-free Calibration |
Lunghezza (sistema metrico) | 4 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 4 cm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17814922
|
VEE GEE
43002 |
BTX-1 |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17804922
|
VEE GEE
43003 |
BX-2 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17894912
|
VEE GEE
43011 |
BX-20 |
165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17834922
|
VEE GEE
43001 |
BX-1 |
165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17824922
|
VEE GEE
43007 |
BX-4 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17864922
|
VEE GEE
43004 |
SGX-1 |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17854922
|
VEE GEE
43005 |
BX-3 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17844922
|
VEE GEE
43009 |
BX-10 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17874922
|
VEE GEE
43035 |
SX-2 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17884922
|
VEE GEE
43036 |
STX-3 |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17814932
|
VEE GEE
43071 |
URX-60 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17804932
|
VEE GEE
43033 |
SX-1 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17894922
|
VEE GEE
43055 |
NDX-2 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17824932
|
VEE GEE
43015 |
BX-50 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17854932
|
VEE GEE
43064 |
CTX-2 |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17834932
|
VEE GEE
43062 |
CTX-1 |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17844932
|
VEE GEE
43012 |
BTX-20 |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
- Tool-Free Calibration: Tools not required with our patented 'Zero-Ring' calibration
- Quick Results: High quality optical glass prism and all-metal housing design allows for quick temperature equilibrium
- Accurate and Sharp Readings: Large scale is best in class delivering clear, sharp figures, screen shading and incredible contrast for overall accuracy
- Protective Grip: The rubber grip reduces hand slipping and guards against user's hand heat to maintain accuracy
Spécification
Transparent and Translucent | |
Tool-free Calibration | |
4 cm |
>0.1 mL | |
4 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
VEE GEE Handheld Refractometer