Learn More
Hanna Instruments™ Tester per pH Checker™ e pezzi di ricambio
For use with virtually any electrode that shares same connector.
Marca:  Hanna Instruments™ HI98103
Codice prodotto. 10131361
  • 57.93€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • pH range from 0.00 to 14.00
  • Provides high accuracy with 0.1 pH resolution 
  • 1.5V
  • RH max 95%
  • With LCD and manual two point calibration
  • 3000 hours of battery life
Specifica
Specifica
pH
±0.2 pH
0 - 14 pH
Titolo del prodotto
Hanna Instruments™ Tester per pH Checker™ e pezzi di ricambio > pH Tester