Learn More
RETSCH Hard Anodized Aluminum Dividing Heads
Marca: RETSCH 42.793.0002
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Dividing Head | |
For Feed Sizes up to 10mm | |
10 Quick-release Sample Outlets | |
Hard Anodized Aluminum |