Learn More
RETSCH Hard Anodized Aluminum Dividing Heads
3705.00€ - 4550.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10004350
|
RETSCH
42.793.0002 |
10 Quick-release Sample Outlets | For Feed Sizes up to 10mm |
4550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10762711
|
RETSCH
42.793.0009 |
8 Quick-release Sample Outlets | For Feed Sizes up to 5mm |
4060.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10004360
|
RETSCH
42.793.0003 |
6 Quick-release Sample Outlets | For Feed Sizes up to 10mm |
3705.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10044370
|
RETSCH
42.793.0001 |
8 Quick-release Sample Outlets | For Feed Sizes up to 10mm |
3960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Dividing Head | |
Hard Anodized Aluminum |