Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
Marca:  asecos™ 27838
Codice prodotto. 17268450
  • 536.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Galvanised grids as storage levels and 1 bottom collecting sump made of galvanised steel.
Specifica
Specifica
5.3 gal.
Acciaio
39.84 in.
39.84 in.
78.74 in.
17.20 in.
105.82 lb.
20 L
Drum Rack
1012.00 mm
1012.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
48 kg