Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
dietro preventivo
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17866526
|
asecos™
27842 |
25 L |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17836526
|
asecos™
27840 |
30 L |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17826556
|
asecos™
27846 |
32 L |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17816436
|
asecos™
27850 |
41 L |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17836356
|
asecos™
27848 |
45 L |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17896556
|
asecos™
27866 |
205 L |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
Descrizione
- Galvanised rack frames
- Sturdy construction due to reinforcement cross bars
- Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
- Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
- Flat-pack delivery with assembly instructions
- Galvanised grids as storage levels and 1 bottom collecting sump made of galvanised steel.
Specifica
Acciaio | |
Drum Rack |
Titolo del prodotto
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack