Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of water pollutants with a steel sump on each storage level.
Marca:  asecos™ 27834
Codice prodotto. 17816446
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • 4 painted sumps made of steel as storage levels
Specifica
Specifica
6.6 gal.
Acciaio
51.65 in.
51.65 in.
78.74 in.
17.20 in.
169.75 lb.
25 L
Drum Rack
1312.00 mm
1312.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
77 kg
Titolo del prodotto
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack > Capacity: 25 L