Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
Marca:  asecos™ 27844
Codice prodotto. 17854625
  • 665.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Galvanised grids as storage levels and 1 bottom collecting sump made of galvanised steel.
Specifica
Specifica
10.6 gal.
Acciaio
51.65 in.
51.65 in.
78.74 in.
25.08 in.
152.12 lb.
40 L
Drum Rack
1312.00 mm
1312.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
69 kg