Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
Marca: asecos™ 27852
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Galvanised rack frames
- Sturdy construction due to reinforcement cross bars
- Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
- Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
- Flat-pack delivery with assembly instructions
- Galvanised grids as storage levels and 1 bottom collecting sump made of galvanised steel.
Especificaciones
15.1 gal. | |
Acciaio | |
51.42 in. | |
51.42 in. | |
78.74 in. | |
28.58 in. | |
185.19 lb. |
57 L | |
Drum Rack | |
1306.00 mm | |
1306.00 mm | |
2000.00 mm | |
726.00 mm | |
84 kg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido