Learn More
asecos™ Hazardous Substances Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of water pollutants with a steel sump on each storage level.
Marca:  asecos™ 27829
Codice prodotto. 16481405
  • 773.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Rack system can be extended individually
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • 4 painted sumps made of steel as storage levels
Specifica
Specifica
5.3 gal.
Acciaio
41.73 in.
41.73 in.
78.74 in.
17.20 in.
180.78 lb.
20 L
Drum Rack
1060.00 mm
1060.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
82 kg