Learn More
asecos™ Hazardous Substances Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of water pollutants with a steel sump on each storage level.
dietro preventivo
Specifica
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Altezza (sistema imperiale) 78.74 in.
Altezza (sistema metrico) 2000.00 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17866556
Vedere i documenti
asecos™
27833
25 L
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17824625
Vedere i documenti
asecos™
27835
40 L
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Rack system can be extended individually
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • 4 painted sumps made of steel as storage levels
Specifica
Specifica
Acciaio
Drum Rack
78.74 in.
2000.00 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
asecos™ Hazardous Substances Rack