Learn More
asecos™ Hazardous Substances Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
dietro preventivo
Specifica
Materiale | Acciaio |
---|---|
Tipo | Drum Rack |
Altezza (sistema imperiale) | 82.68 in. |
Altezza (sistema metrico) | 2100.00 mm |
Profondità (sistema imperiale) | 32.13 in. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17826486
|
asecos™
27870 |
205 L | 102 kg |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
17816596
|
asecos™
27872 |
225 L | 199 kg |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
17816536
|
asecos™
27868 |
225 L | 217 kg |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Descrizione
- Galvanised rack frames
- Sturdy construction due to reinforcement cross bars
- Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
- Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
- Rack system can be extended individually
- Flat-pack delivery with assembly instructions
- Rack with galvanised shelf as storage levels
- Collecting sump
- 100 mm ground clearance for transport with pallet truck
Specifica
Acciaio | |
82.68 in. | |
32.13 in. |
Drum Rack | |
2100.00 mm | |
816.00 mm |
Titolo del prodotto
asecos™ Hazardous Substances Rack