Learn More
SymLine Safety Waste Caps & sistema di ventilazione
Tappi di sicurezza SymLine per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con rifiuti liquidi pericolosi. Scoprite la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi.
Marca: SymLine 306493
76.34 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09500kg
Descrizione
Specifica
4 x raccordi in PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm | |
GL45 | |
PTFE |
Sistema di smaltimento dei rifiuti | |
Safety Waste Cap | |
SymLine System |