Learn More
SymLine Safety Waste Caps & sistema di ventilazione
Tappi di sicurezza SymLine per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con rifiuti liquidi pericolosi. Scoprite la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi.
91.15€ - 405.00€
Specifica
Tipo | Safety Waste Cap |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Sistema di smaltimento dei rifiuti |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SymLine System |
Codice del prodotto | Marca | Size | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16305988
|
SymLine
106527 |
GL 45, GL 25 | Lancia di riempimento immersa, connettore per filtro di scarico, HDPE elettrostatico conduttivo |
188.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17172566
|
SymLine
306489 |
GL45 | 2 x raccordi PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
91.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17192566
|
SymLine
306493 |
GL45 | 4 x raccordi in PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17102576
|
SymLine
306498 |
GL45 | 4 x raccordi PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x connettore per tubi con (ID) 5,0 - 11,5mm |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17182566
|
SymLine
306492 |
GL45 | 7 x raccordi PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10820411
|
SymLine
106480 |
S60/61 | Controllo elettronico del livello di riempimento per il montaggio del tavolo di collegamento |
405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
Safety Waste Cap | |
Sistema di smaltimento dei rifiuti | |
SymLine System |