Learn More
Fisherbrand™ HDPE Disposable Oversleeve
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Non-sterile
Descrizione
- HDPE fabric
- Thickness: 18 μm
- Weight: 3 g/pcs
- Blue
- PPE Category I
- Non-sterile
- Elastic wrist and elbow
Specifica
Specifica
Size | Universal |
Struttura | Elasticated Wrist and Elbow |
Product Type | General Purpose Sleeve |
Materiale | Polyethylene |
Colore | Blue |
Sterilità | Non-sterile |
Monouso | Single-use |
Tipo di chiusura | Elastic Ends |
Tipo di giuntura | Seamless |
Stile polso | Elasticated |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ HDPE Disposable Oversleeve >