Learn More
Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler
Per il campionamento di sezioni trasversali di sostanze polverose o a bassa coesione. Il campionatore monouso Buerkle™ PowderDispo consente il prelievo dei campioni da sacchetti o da contenitori simili grazie alla lancia. Versione sterile o non sterile.
Marca: Buerkle™ 5393-5521
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ideal disposable sampler for cross-section samples of powdery or slightly cohesive substances
- Complete all-layers samples can be taken from bags or smaller containers with the lance
- Clean room manufactured
- Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifica
Campionatore | |
Not Autoclavable | |
100 mL | |
Sterile | |
500 mm |
HDPE | |
3.38 oz. | |
Sì | |
21 mm |