Learn More
Kautex™ Contenitori industriali in HDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
Peso (sistema metrico):
0.250 kg
Descrizione
- Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
- Available in natural or blue colors
- Leakproof
- UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
- Caps are sold separately.
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 5 l |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.6 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 40.5 mm |
Dimensioni (L x P x A) | 190 x 145 x 251 mm |
Materiale | HDPE |
Product Type | Contenitore industriale |
Peso (sistema metrico) | 0.250 kg |
Titolo del prodotto
Kautex™ Contenitori industriali in HDPE >