Learn More
Ratiolab™ Pipetta Pasteur in HDPE
Use these pipets for simple and safe liquid handling. Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipets feature a low affinity surface which reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.
Marca:  Ratiolab™ 2655171
Codice prodotto. 10789823
  • 60.75€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • No risk of cross-contamination or carry-over
  • No danger of glass breakage with the resulting danger of infectious material escaping
  • Transparent polyethylene construction
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Soft, elastic bulb
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Clearly visible embossed graduations
  • BSE-free
  • Can be used for food
Specifica
Specifica
HDPE
Analisi degli alimenti
1 ml
Pipetta Pasteur
Sterile
Confezione da 500
150 mm
Titolo del prodotto
Ratiolab™ Pipetta Pasteur in HDPE > Capacity: 1mL; Length: 150mm