Learn More
Fisherbrand™ HDPE, Rectangular Carboy with Spigot Codice prodotto.: 13408039
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ HDPE, Rectangular Carboy with Spigot
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13408039 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
20 l
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
20 l
Codice prodotto. 13408039
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Ideal for storing and dispensing lab water and reagents; Color: White
Carboys Ideal for storing and dispensing lab water and reagents.
Ideale per stoccaggio ed erogazione dell'acqua e reagenti da laboratorio
  • Costruzione robusta per una lunga durata
  • Graduazioni in rilievo per 1 gallone e 51 incrementi
  • Scelta di materiali per uso generico o autoclavabili
  • Design rettangolare per ridurre l'ingombro
  • L'imboccatura larga consente di semplificare le operazioni di riempimento e di pulizia
  • Le damigiane con raccordi comprendono un inserto portagomma per la connessione di tubi ID -+ a 5/16 di pollice.
  • Il beccuccio del raccordo accetta tubi ID da 5/8di pollice
  • I materiali sono conformi ai requisiti della FDA per uso alimentare e ai criteri USP VI (non tossici)
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 l
Certificazione/Conformità FDA, USP VI
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per stoccaggio e dispensazione di acqua e reagenti per laboratorio
Materiale HDPE
Mouth Style Larga
Product Type Tanica con tappo a rubinetto
Forma Rettangolare
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Rectangular Carboys (EN)
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ HDPE, Rectangular Carboy with Spigot >