Learn More
Flacone a imboccatura larga in HDPE da 5 l
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
Descrizione
- Con tappo antimanomissione in polipropilene
- Maniglia per trasporto/travaso stampata
- Non approvato
- Colore: trasparente
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5 l |
Colore | Trasparente |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
Materiale | HDPE |
Quantità | 1 |
Larghezza (sistema metrico) | 170 mm |
Certificazione/Conformità | Test e certificazione secondo gli standard UN per il trasporto sicuro di materiali pericolosi |
Altezza (sistema metrico) | 330 mm |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Tipo di chiusura | Antimanomissione |
Titolo del prodotto
Flacone a imboccatura larga in HDPE da 5 l >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction