Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
11 L
20 L
30 L
Profondità (sistema metrico):
264 mm
365 mm
Descrizione
- Wide filling opening allows for easy cleaning
- Carrying handles and screw lid guarantee safe and convenient transport
- Can also be used as a settling canister
- Manufactured from transparent HDPE
- UV stabilized
- Self-adhesive blue litre graduation and spigots available as accessory
Specifica
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 11 L |
Certificazione/Conformità | Suitable for foodstuffs |
Colore chiusura | Blue |
Dimensione chiusura | 88 mm |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Colore | Transparent |
Profondità (sistema metrico) | 264 mm |
Monouso | Reusable |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can >