Learn More
Fisherbrand™ Fiala con spazio di testa, collo a fascetta smussato, in vetro trasparente
40.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21965" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Clear
- Glass
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Trasparente | |
Vetro | |
Spazio di testa | |
CleanPack, scatola in PP | |
20 ml | |
75.5 mm | |
ND20 |
23 mm | |
22 mL | |
Collo a fascetta smussato | |
< 800 µl | |
Fondo rotondo | |
100 |