Learn More
Fisherbrand™ Fiala con spazio di testa, collo a fascetta smussato, in vetro trasparente
24.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21965" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Clear
- Glass
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Clear | |
Glass | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
20 mL | |
75.5 mm | |
ND20 |
23 mm | |
22.4 mL | |
Bevelled Crimp | |
<800 μL | |
Round Bottom | |
100 | |
Yes |