Learn More
Fisherbrand™ Fiala con spazio di testa, collo a fascetta smussato, in vetro trasparente
28.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21965" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Trasparente
- Vetro
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Trasparente | |
Vetro | |
Spazio di testa | |
CleanPack, scatola in PP | |
5 ml | |
100 | |
ND20 |
22 mm | |
9.4 ml | |
Collo a fascetta smussato | |
< 800 µl | |
Fondo rotondo | |
1st Hydrolytic Class | |
No |