Learn More
3M™ Attest™ Biological Indicators
Monitors the effectiveness of the steam sterilization process and provides results within 48 hours of incubation. 3M™ Attest™ Biological Indicators provide the best assurance of sterility by challenging the sterilizer with quantifiable, highly resistant spores.
Marca:  3M™ 7000002535
Codice prodotto. 11973604
  • 446.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easy to use and interpret with visual color readout
  • Self-contained biological indicators significantly reduce possibility of contamination
  • Minimizes false positives
Specifica
Specifica
Autoclavable
Pink to Brown
100 Pk.
EN886-1-2 et ISO 11138-1-3
Biological Indicator
Titolo del prodotto
3M™ Attest™ Biological Indicators > Color: Pink to Brown; Quantity: 100 Pack