Learn More
Grant Instruments™ Heat Exchange Cooling Coil
Can be attached to a cold water supply or refrigerated circulator. Grant Instruments™ Heat Exchange Coil maintains bath down to 2°C above the temperature of the coolant.
307.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11486487
|
Grant Instruments™
CW5 |
T100, TC120, TX150, TXF200 |
307.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Can be attached to a cold water supply or refrigerated circulator. Grant Instruments™ Heat Exchange Coil maintains bath down to 2°C above the temperature of the coolant.
- Stainless steel heat exchange coil that can be attached to cold water supply or a refrigerated circulator
- Can be used to maintain a water bath temperature that is 2°C above the temperature of the coolant used
- Compatible with OLS 26 Aqua Pro
Specifica
Heat Exchange Coil |
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ Heat Exchange Cooling Coil