Learn More
Fisherbrand™ Heat Sealer with Cutter
Per sigillare sacchetti, fogli o tubi in modo veloce ed efficace. La termosigillatrice Fisherbrand™ con taglierina è dotata di un elemento riscaldante sicuro che si riscalda solo quando in uso. La manopola del timer consente di regolare la durata della sigillatura. L'unità da 450 watt (220/230 VCA) include un kit di parti di ricambio. Disponibili con spina per Regno Unito o europea.
258.00€ - 307.00€
Specifica
Tipo | Commercial Pouch Sealer |
---|---|
Dimensioni (P x L x A) | 86 mm (L) x 446 mm (P) x 166mm (A) (chiuso) |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sacchetti in polietilene o in polipropilene, fogli o tubi piatti |
Include | Kit di parti di ricambio (due pezzi di: lame, elementi riscaldanti, abiti in PTFE), cavo di alimentazione da 153 cm |
Tempo di sigillatura | Regolabile tra 1 e 8 secondi |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15350360
|
Fisherbrand™
HS28270 |
Spina UK |
258.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15360360
|
Fisherbrand™
HS120289 |
Cont. Spina per Europa/Israele |
307.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Seal bags, sheets or tubing quickly and efficiently. Fisherbrand™ Heat Sealer with Cutter features a safe heating element that is only hot when in use. Timing knob allows for adjustable sealing duration. 450 Watt unit (220/230 VAC) includes a replacement part kit. Available with a UK or European plug.
- Per sigillare sacchetti in polietilene o in polipropilene, fogli o tubi piatti con spessore da 0.01 a 0.8 mm
- La lama scorrevole rimuove il materiale in eccesso oltre 19 mm dalla guarnizione
- L'elemento riscaldante con lunghezza di 310 mm si scalda solo durante la sigillatura
- La manopola del timer garantisce la sigillatura sicura
- È sufficiente girare la manopola per impostare il tempo(1-8 secondi)
- Premere la barra
- Sollevarla quando la spia indica il completamento del ciclo
- Include il kit delle parti di ricambio (il kit delle parti di ricambio aggiuntive può essere ordinato separatamente):
- due lame supplementari
- due elementi riscaldanti supplementari
- due panni in PTFE supplementari
Specifica
Commercial Pouch Sealer | |
Sacchetti in polietilene o in polipropilene, fogli o tubi piatti | |
Regolabile tra 1 e 8 secondi |
86 mm (L) x 446 mm (P) x 166mm (A) (chiuso) | |
Kit di parti di ricambio (due pezzi di: lame, elementi riscaldanti, abiti in PTFE), cavo di alimentazione da 153 cm |