Learn More
Bibby Scientific™ Heating Electromantle
Marca: Bibby Scientific™ 36104-65
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
250 mL | |
V-shaped | |
450°C |
EMV0250/CEX1 | |
Heating Electromantle |
Titolo del prodotto
Bibby Scientific™ Heating Electromantle > Capacità: 250mL