Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
490.00€ - 2080.00€
Specifica
Tensione | 230 V |
---|---|
Tipo | Hotplate |
Materiale corpo | Stainless Steel |
Materiale piastra superiore | Cast Steel |
Temperatura (sistema metrico) | 500°C |
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Wattage | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Wattage | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10086381
|
Gestigkeit Harry
SG1 |
1 | 500 W | 180 x 210 x 160 mm |
490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10626381
|
Gestigkeit Harry
SG2 |
2 | 1000 W | 355 x 210 x 160 mm |
815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10005030
|
Gestigkeit Harry
SG3 |
3 | 1500 W | 530 x 210 x 160 mm |
1125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10330992
|
Gestigkeit Harry
SG4 |
4 | 2000 W | 705 x 210 x 160 mm |
1445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10729222
|
Gestigkeit Harry
SG5 |
5 | 2500 W | 880 x 210 x 160 mm |
1760.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10639562
|
Gestigkeit Harry
SG6 |
6 | 3000 W | 1055 x 210 x 160 mm |
2080.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Series and supporting rod hot plates
- Smoothly finished, cast-iron, hot plate with concave central expansion recess for warp free operation. All housing parts are constructed from stainless steel and each unit has a screw-on fitting for a supporting rod.
- The appliances have been specifically designed for non-stop use.
- Regulation of model
- Each unit has a heating output controller that enables a variable adjustment between 10 to 100%.
Specifica
230 V | |
Stainless Steel | |
500°C |
Hotplate | |
Cast Steel | |
50/60 Hz |