Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit with Relays
Series SGR hotplates - each heating position cam be individually and variably regulated.
710.00€ - 2520.00€
Specifica
Tensione | 230 V |
---|---|
Tipo | Hotplate |
Temperatura (sistema metrico) | 500°C |
Frequenza | 50/60 Hz |
Include | Electronic Relay |
Codice del prodotto | Marca | Wattage | Dimensioni (L x P x A) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Wattage | Dimensioni (L x P x A) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10535912
|
Gestigkeit Harry
SGR1 |
500 W | 180 x 210 x 160 mm | 2.9 kg |
710.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10219961
|
Gestigkeit Harry
SGR2 |
1000 W | 355 x 210 x 160 mm | 5.4 kg |
1070.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10628792
|
Gestigkeit Harry
SGR3 |
1500 W | 530 x 210 x 160 mm | 7.9 kg |
1450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10466311
|
Gestigkeit Harry
SGR4 |
2000 W | 705 x 210 x 160 mm | 10.4 kg |
1810.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10504582
|
Gestigkeit Harry
SGR5 |
2500 W | 880 x 210 x 160 mm | 12.9 kg |
2170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10117821
|
Gestigkeit Harry
SGR6 |
3000 W | 1055 x 210 x 160 mm | 15.4 kg |
2520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Hotplates are made of smoothly finished cast-iron with central expansion recesses. All parts of the housing are constructed from high-grade, stainless steel. Each unit has a screw-in fitting for a supporting retort rod. Designed for continuous operation.
- Regulation of Model SGR
- Each unit has an additional electronic relay and a 3-pole diode output bushing (extra-low voltage) for the contact thermometer (however this is not conditional). If used the regulation via contact thermometer takes automatic precedence. Otherwise model SGR functions as model SG, with variable regulation
Specifica
230 V | |
500°C | |
Electronic Relay |
Hotplate | |
50/60 Hz |