Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Silver 2 Package
This package includes Hei-FLOW Value 06, pump head SP standard 2.5, 1 m each Tygon and silicone tubing.
Marca: Heidolph™ 523-50068-00
2402.97 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This package includes:
- Hei-FLOW Value 06
- Pump head SP standard 2.5
- 1 m each Tygon™ (standard) and Silicone tubing (inner Ø 6.4 mm)
Specifica
EU Plug | |
LED | |
230 V |
Digital Variable Speed | |
IP33 |
Titolo del prodotto
Heidolph™ Hei-FLOW Silver 2 Package > EU Plug