Learn More
BRAND™ Hellendahl Staining Trough
Soda-lime glass construction, for 16 slides
Marca:  BRAND™ 472700
278.99 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15603977
  • 354.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For 16 slides, size 76 x 26 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    16
    Titolo del prodotto
    BRAND™ Hellendahl Staining Trough > Dimensions (L x W): 60 x 55 mm